Learn More
3-Chloropropiophenone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloropropiophenone |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| Poids de la formule | 168.0342 |