Learn More
Isocyanate de 3-chloropropyle, 96 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloropropyl isocyanate |
| Note relative au nom | 96% |
| % min. CAS | 95.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.1600g/mL |
| Point d’ébullition | 152°C to 154°C |
| Point d’éclair | 61°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (GC) |
| Afficher plus |