Learn More
Sulfure de phényle 3-chloropropyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409277 5 g 5g
11419277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21345.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4911-65-3 | C9H11ClS | 186.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4911-65-3
Formule moléculaire C9H11ClS
Poids moléculaire (g/mol) 186.70
Numéro MDL MFCD00040122
Clé InChI SBRLITLVSMPPFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloropropyl phenyl sulfide, 3-chloropropyl sulfanyl benzene, 3-chloropropyl thio benzene, 3-chloropropylphenylsulfide, acmc-20an5p, 3-phenylthiopropylchloride, 3-phenylthiopropyl chloride, 1-chloro-3-phenylthiopropane, 3-chloro-1-phenylthiopropane
CID PubChem 269606
Nom IUPAC 3-Chloropropylsulfanylbenzène
SMILES ClCCCSC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloropropyl phenyl sulfide
Odeur Stench
Quantité 5 g
Poids de la formule 186.7
Pourcentage de pureté 97%