Learn More
(3-Chloropropyl)triéthoxysilane, 97+%
Code produit 10298753 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10298753 25 g Flacon en verre 25g
10492975 5 g Flacon en verre 5g
10579023 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10298753 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391890250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 5089-70-3 | C₉H₂₁ClO₃Si | 240,8 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5089-70-3
Formule moléculaire C9H21ClO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 240.8
Numéro MDL MFCD00018985
Clé InChI KSCAZPYHLGGNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloropropyl triethoxysilane, 3-chloropropyl triethoxy silane, silane, 3-chloropropyl triethoxy, unii-x7rb20518m, triethoxy gamma-chloropropyl silane, gamma-chloropropyltriethoxysilane, triethoxy .gamma.-chloropropyl silane, chloropropyl triethoxysilane, dynasylan cpteo
CID PubChem 78771
Nom IUPAC 3-chloropropyl(triéthoxy)silane
SMILES CCO[Si](CCCCl)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Chloropropyl)triethoxysilane
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0040g/mL
Point d’ébullition 230.0°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH2)3Si(OCH2CH3)
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.004
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 240.8
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement