Learn More
(3-Chloropropyl)triéthoxysilane, 97+%
Code produit 10492975 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10492975 5 g Flacon en verre 5g
10298753 25 g Flacon en verre 25g
10579023 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10492975 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391890050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 5089-70-3 | C₉H₂₁ClO₃Si | 240,8 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5089-70-3
Formule moléculaire C9H21ClO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 240.8
Numéro MDL MFCD00018985
Clé InChI KSCAZPYHLGGNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloropropyl triethoxysilane, 3-chloropropyl triethoxy silane, silane, 3-chloropropyl triethoxy, unii-x7rb20518m, triethoxy gamma-chloropropyl silane, gamma-chloropropyltriethoxysilane, triethoxy .gamma.-chloropropyl silane, chloropropyl triethoxysilane, dynasylan cpteo
CID PubChem 78771
Nom IUPAC 3-chloropropyl(triéthoxy)silane
SMILES CCO[Si](CCCCl)(OCC)OCC
Specifications
Nom chimique ou matériau (3-Chloropropyl)triethoxysilane
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0040g/mL
Point d’ébullition 230.0°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH2)3Si(OCH2CH3)
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.004
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 240.8
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement