Learn More
Chlorhydrate de 3-chloropropylamine, 98 % Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458396 50 g 50g
11468396 250 g 250g
11448396 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458396 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15415.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6276-54-6 | C3H9Cl2N | 130.012 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6276-54-6
Formule moléculaire C3H9Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 130.012
Numéro MDL MFCD00012913
Clé InChI IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropan-1-amine hydrochloride, 3-chloropropylamine hcl, 1-amino-3-chloropropane hydrochloride, 3-chloro-1-propanamine hydrochloride, 1-propanamine, 3-chloro-, hydrochloride, 3-chloropropylammonium chloride, acmc-1b7ws, chloropropylamine hydrochloride, ksc491e7b
CID PubChem 11469095
Nom IUPAC 3-chloropropan-1-amine ; chlorhydrate
SMILES C(CN)CCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloropropylamine hydrochloride
Point de fusion 147°C to 152°C
Quantité 50 g
Beilstein 3667451
Poids de la formule 130.02
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloropropylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Chloropropylaminehydrochloride