Learn More
Chlorhydrate de 3-chloropropylamine, 98 % Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloropropylamine hydrochloride |
| Point de fusion | 147°C to 152°C |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 3667451 |
| Poids de la formule | 130.02 |
| Pourcentage de pureté | 98% |