Learn More
Chlorhydrate de 3-chloropropylamine, TRC
Code produit 30354748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30354748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30354748 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37944025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloropropylamine Hydrochloride
CAS 6276-54-6
Formule moléculaire C3H9Cl2N
Quantité 25 g
Synonyme 1-Amino-3-chloropropane Hydrochloride, 1-Chloro-3-aminopropane Hydrochloride, 3-Amino-1-chloropropane Hydrochloride, 3-Aminopropyl Chloride Hydrochloride, 3-Chloro-1-propanamine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C3H8ClN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
SMILES Cl.NCCCCl
Nom IUPAC 3-chloropropan-1-amine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 130.02
Poids de la formule 129.0112