Learn More
Sulfure de 3-chloropropylène, TRC
Code produit 30343613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343613 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343613 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB41595850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloropropylene Sulfide
CAS 3221-15-6
Formule moléculaire C3 H5 S Cl
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H5ClS/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
SMILES ClCC1CS1
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)thiirane
Poids moléculaire (g/mol) 108.58
Poids de la formule 107.98