Learn More
3-chloropyrazine-2-carbonitrile, 95+ %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloropyrazine-2-carbonitrile |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 139.54 |
| Pourcentage de pureté | 97% |