Learn More
3-chloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10494935 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10494935 100 mL Flacon en verre 100mL
10162230 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10494935 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110021000
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 626-60-8 | C5H4ClN | 113.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-60-8
Formule moléculaire C5H4ClN
Poids moléculaire (g/mol) 113.54
Numéro MDL MFCD00006375
Clé InChI PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine
CID PubChem 12287
Nom IUPAC 3-chloropyridine
SMILES ClC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloropyridine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 147.0°C to 150.0°C
Point d’éclair 66°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)Cl
Indice de réfraction 1.5310 to 1.5340
Quantité 100 mL
Beilstein 20, 230
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C)
Poids de la formule 113.55
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloropyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.