Learn More
3-chloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415747 50 g 50g
11405747 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24316.18
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 626-60-8 | C5H4ClN | 113.54 g/mol
3-Chloropyridine is used as a pharmaceutical intermediate. It can be used to produce 3-chloro-pyridine-1-oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-chloropyridine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique. Elle peut être utilisée pour produire de l’oxyde 1 de 3-chloro-pyridine.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 10 g/l.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-60-8
Formule moléculaire C5H4ClN
Poids moléculaire (g/mol) 113.54
Numéro MDL MFCD00006375
Clé InChI PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine
CID PubChem 12287
Nom IUPAC 3-chloropyridine
SMILES ClC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloropyridine
Densité 1.205
Point d’ébullition 147°C to 149°C
Point d’éclair 53°C (127°F)
Indice de réfraction 1.533
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 105744
Informations sur la solubilité Soluble in water 10g/L.
Poids de la formule 113.55
Pourcentage de pureté 99%