Learn More
3-chlorostyrène, 98 %, stab. avec 0,1 % de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420268 5 g 5g
11430268 25 g 25g
11440268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23806.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2039-85-2 | C8H7Cl | 138.594 g/mol
It has been identified as a potential candidate for an electron resist to be used in direct device fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle a été identifiée comme un candidat potentiel pour qu’une électrorésine puisse être utilisée dans la fabrication directe de dispositifs.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’éther et l’éthanol
Remarques
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2039-85-2
Formule moléculaire C8H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 138.594
Numéro MDL MFCD00000598
Clé InChI BOVQCIDBZXNFEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorostyrene, 1-chloro-3-vinylbenzene, m-chlorostyrene, benzene, 1-chloro-3-ethenyl, styrene, m-chloro, unii-11k8g759hc, 1-chloro-3-vinyl-benzene, styrene, 3-chloro, meta-chlorostyrene, zlchem 318
CID PubChem 14905
Nom IUPAC 1-chloro-3-éthénylbenzène
SMILES C=CC1=CC(=CC=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorostyrene
Note relative au nom stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Densité 1.09
Point d’ébullition 188°C to 189°C
Point d’éclair 67°C (153°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.562
Quantité 5 g
Beilstein 2038489
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ether,and ethanol
Poids de la formule 138.6
Pourcentage de pureté 98%