Learn More
Chlorure de 3-(chlorosulfonyl)benzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10558702 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10558702 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10558702 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 405070250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chlorosulfonyl)benzoyl chloride
Note relative au nom 98%
CAS 4052-92-0
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18°C to 20°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H4Cl2O3S
Formule linéaire COClC6H4SO2Cl
Indice de réfraction 1.5780 to 1.58
Numéro MDL MFCD00051352
Quantité 25 g
Synonyme 3-chlorosulfonyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chlorosulfonyl, m-chlorosulfonyl benzoyl chloride, 3-chlorosulphonyl benzoyl chloride, 3-chlorosulphonylbenzoyl chloride, 3-chlorosulfonyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-chlorosulfonyl, benzoyl chloride, m-chlorosulfonyl-7ci,8ci, c7h4cl2so3, 3-chlorosulfonylbenzoyl=chloride
Clé InChI XWEBTVZIZWEJOO-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Nom IUPAC 3-chlorure de chlorosulfonylbenzoyle
Poids moléculaire (g/mol) 239.07
CID PubChem 77671
Poids de la formule 239.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Chlorosulfonyl)benzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.