Learn More
Acide 3-chlorothiéno[2,3-b]thiophène-2 -carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10789405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10789405 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10002404 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10789405 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08116CB
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 39244-08-1
Formule moléculaire C7H2ClO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 217.66
Numéro MDL MFCD01927113
Clé InChI GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro
CID PubChem 4962405
Nom IUPAC acide4-chlorothieno[2,3-b]thiophène-5-carboxylique
SMILES [O-]C(=O)C1=C(Cl)C2=C(SC=C2)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorothieno[2, 3-b]thiophene-2-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 218.68
Pourcentage de pureté 97%