Learn More
3-chlorothiophène-2-carbaldéhyde, 90 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-chlorothiophene-2-carbaldehyde |
| % min. CAS | 90.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 146.6 |
| Pourcentage de pureté | 90% |