Learn More
Chlorure de 3-chlorothiophène-2-carbonyle, Thermo Scientific™
Code produit 10039261
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10039261 250 mg -
10663403 1 g -
10442504 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10039261 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK01307CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 86427-02-3
Formule moléculaire C5H2Cl2OS
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
Numéro MDL MFCD00068137
Clé InChI GCPHKTQMABHWPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 3-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-2-chlorocarbonyl thiophene, 2-thiophenecarbonyl chloride, 3-chloro-9ci, pubchem5480, timtec-bb sbb005473, buttpark 29\06-44, chloro thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorothiophene-2-carboyl chloride, 3-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride
CID PubChem 2735824
Nom IUPAC Chlorure de 3-chlorothiophène-2-carbonyle
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 181.04
Pourcentage de pureté 97%