Learn More
Acide 3-chlorothiophène-2-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11343147 1 g 1g
11353147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13560.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 59337-89-2 | C5H3ClO2S | 162.587 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59337-89-2
Formule moléculaire C5H3ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 162.587
Numéro MDL MFCD00043888
Clé InChI BXEAAHIHFFIMIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorothiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylic acid, chloro, 3-chloro-thiophene-2-carboxylic acid, pubchem5491, chlorothiophenecarboxylic, acmc-20agf8, maybridge1_004006, ksc274e4d, 3-chlorothiophenecarboxylic acid
CID PubChem 701269
Nom IUPAC 3Acide-chlorothiophène-2-carboxylique
SMILES C1=CSC(=C1Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Point de fusion 185°C to 187°C
Quantité 1 g
Beilstein 121052
Poids de la formule 162.6
Pourcentage de pureté 99%