Learn More
Acide 3-chlorothiophène-2-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 59337-89-2 |
| Formule moléculaire | C5H3ClO2S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,(H,7,8) |
| SMILES | ClC1=C(C(O)=O)SC=C1 |
| Nom IUPAC | 3Acide-chlorothiophène-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.59 |
| Poids de la formule | 161.9542 |