Learn More
3-Chlorothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11351717 1 g 1g
11361717 5 g 5g
11371717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11351717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04806.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2037-31-2 | C6H5ClS | 144.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2037-31-2
Formule moléculaire C6H5ClS
Poids moléculaire (g/mol) 144.62
Numéro MDL MFCD00004839
Clé InChI CQJDYPZUDYXHLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorothiophenol, m-chlorothiophenol, benzenethiol, 3-chloro, 3-chlorobenzene-1-thiol, m-chlorobenzenethiol, benzenethiol, m-chloro, 3-chloro thiophenol, 3-chloro-benzenethiol, 3-chloromercaptobenzene, m-chlorophenyl mercaptan
CID PubChem 16257
Nom IUPAC 3-chlorobenzénéthiol
SMILES SC1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorothiophenol
Densité 1.244
Point d’ébullition 104°C to 105°C (35 mmHg)
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.6021
Quantité 1 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 1854087
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 144.62
Pourcentage de pureté 97%