Learn More
3-Chlorothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Chlorothiophenol |
| Densité | 1.244 |
| Point d’ébullition | 104°C to 105°C (35 mmHg) |
| Point d’éclair | 90°C (194°F) |
| Indice de réfraction | 1.6021 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1760 |
| Beilstein | 1854087 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 144.62 |
| Show More |