Learn More
3-chlorotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10721241 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10721241 100 mL Flacon en verre 100mL
10468340 250 mL Flacon en verre 250mL
10052010 500 mL Flacon en verre 500mL
10656904 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10721241 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160451000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-41-8 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-41-8
Formule moléculaire C7H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 126.58
Numéro MDL MFCD00000595
Clé InChI OSOUNOBYRMOXQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorotoluene, m-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-3-methyl, m-tolyl chloride, 3-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-3-chlorobenzene, toluene, m-chloro, meta-chlorotoluene, unii-5k8172k9tt, chlorotoluene 3-
CID PubChem 7931
Nom IUPAC 1-chloro-3-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorotoluene
Point de fusion -48°C
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
Couleur Incolore à jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.0700g/mL
Quantité 100 mL
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5210 to 1.523
Plage de pourcentage du dosage 97%
Gravité spécifique 1.07
Formule linéaire CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 291
Merck Index 15, 2175
Point d’ébullition 160°C to 162°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 126.59
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chlorotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.