Learn More
3-(Cholamidopropyl)-1,1-diméthamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Cholamidopropyl)-1,1-dimethamine |
| CAS | 76555-98-1 |
| Formule moléculaire | C29 H52 N2 O4 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C29H52N2O4/c1-18(7-10-26(35)30-13-6-14-31(4)5)21-8-9-22-27-23(17-25(34)29(21,22)3)28(2)12-11-20(32)15-19(28)16-24(27)33/h18-25,27,32-34H,6-17H2,1-5H3,(H,30,35)/t18-,19?,20-,21-,22+,23+,24-,25+,27+,28+,29-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC(=O)NCCCN(C)C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| Nom IUPAC | (4R)-N-[3-(dimetilamino)propil]-4-[(3R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanamida |
| Poids moléculaire (g/mol) | 492.73 |
| Poids de la formule | 492.3927 |