Learn More
3-coumaranone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429522 25 g 25g
11409522 1 g 1g
11419522 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429522 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10202.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7169-34-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
3-Coumaranone is used in the aurones, [2-benzylidenebenzofuran-3(2H)-ones] by reacting with appropriate aldehyde. It is involved in the condensation reaction with aldehydes in the presence of morpholine acetate to prepare substituted 2-(arylidene)benzofuran-3(ZH)-ones. In Horner-Wadsworth-Emmons reaction, it reacts with diethyl¬ cyanomethyl¬phosphonate to give 3-(cyanomethyl)benzofurans, which is an intermediate in the synthesis of antihyperglycemic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 3-coumaranone est utilisé dans les aurones, [2-benzylidènebenzofurane3-(2H)-ones] en réaction avec l’aldéhyde approprié. Il est impliqué dans la réaction de condensation avec les aldéhydes en présence d’acétate de morpholine pour préparer 2-(arylidène)benzofurane-3(ZH)-ones. Dans la réaction de Horner-Wadsworth-Emmons, il réagit avec le diéthyl-cyanométhyl-phosphonate pour donner 3-(cyanométhyl)benzofurane, qui est un intermédiaire dans la synthèse d’agents antihyperglycémiques.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7169-34-8
Formule moléculaire C8H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Numéro MDL MFCD00051810
Clé InChI MGKPCLNUSDGXGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-3 2h-one, 3-coumaranone, 3 2h-benzofuranone, 1-benzofuran-3 2h-one, coumaranone, benzofuran-3-one, coumaran-3-one, 2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 2h-benzofuran-3-one
CID PubChem 23556
Nom IUPAC 1-benzofurane-3-one
SMILES O=C1COC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Coumaranone
Point de fusion 97°C to 102°C
Quantité 25 g
Beilstein 115296
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 134.13
Pourcentage de pureté 97%