Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-cyano-1-propylboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426230 5 g 5g
11416230 1 g -
11436230 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426230 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27126.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 238088-16-9 | C10H18BNO2 | 195.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 238088-16-9
Formule moléculaire C10H18BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.07
Numéro MDL MFCD09953480
Clé InChI LVMSRWXPZLRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 1,3,2-dioxaborolane-2-butanenitrile, 4,4,5,5-tetramethyl, 3-cyanoprop-1-ylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butyronitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl butanenitrile
CID PubChem 11183176
Nom IUPAC 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
SMILES CC1(C)OB(CCCC#N)OC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Indice de réfraction 1.437
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Poids de la formule 195.07
Pourcentage de pureté 96%