Learn More
3-Cyano-2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454064 100 g 100g
11439713 5 g 5g
11449713 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454064 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12466.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 769-28-8 | C8H8N2O | 148.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 769-28-8
Formule moléculaire C8H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 148.165
Numéro MDL MFCD00006269
Clé InChI OCYMJCILWYHKAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-4,6-dimethylnicotinonitrile, 3-cyano-4,6-dimethyl-2-hydroxypyridine, 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile, unii-ots4s2r79e, 4,6-dimethyl-2-hydroxynicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo, 3-cyano-2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine, nicotinonitrile, 1,2-dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo, ots4s2r79e
CID PubChem 69856
Nom IUPAC 4,6-diméthyle-2-oxo-1H-pyridine-3-carbonitrile
SMILES CC1=CC(=C(C(=O)N1)C#N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyano-2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine
Point de fusion ∼290°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 130992
Poids de la formule 148.17
Pourcentage de pureté 98%