Learn More
Ester pinacol de lʼacide 3-cyano-4-fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477196 1 g 1g
15487196 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62245.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 775351-57-0 | C13H15BFNO2 | 247.076 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 775351-57-0
Formule moléculaire C13H15BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 247.076
Numéro MDL MFCD06795681
Clé InChI RYJOVQGRIOURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenyl-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile
CID PubChem 11402361
Nom IUPAC 2-fluoro-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzonitrile
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 75°C to 76°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 247.07
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide