Learn More
3-Cyano-4-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11389715
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11389715
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19769.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5444-01-9 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5444-01-9
Numéro MDL MFCD00234272
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyano-4-methylpyridine
Point de fusion 41°C to 44°C
Point d’ébullition 108°C to 111°C (20 mmHg)
Odeur Characteristic
Formule moléculaire C9H10O4
Quantité 25 g
Beilstein 112016
Synonyme methyl 4-methoxysalicylate, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-4-methoxysalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-, methyl ester, 2-hydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, 4-methoxysalicylic acid methyl ester, acmc-2097hp, methyl 2-hydroxy-p-anisate, ksc494a7p, 2-methoxycarbonyl-5-methoxyphenol
Clé InChI ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)O
Nom IUPAC 2-hydroxy-4-méthoxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
CID PubChem 79523
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 97%