Learn More
Acide 3-cyano-5-fluorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™™
Code produit 10227657 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10227657 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10227657 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430460010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
CAS 304858-67-1
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H5BFNO2
Numéro MDL MFCD09263608
Quantité 1 g
Synonyme 3-cyano-5-fluorophenyl boronic acid, 3-cyano-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-borono-5-fluorobenzonitrile, boronic acid, 3-cyano-5-fluorophenyl-9ci, boronic acid, 3-cyano-5-fluorophenyl, pubchem17351, acmc-1csdr, ksc495g6d, 3-cyano-5-fluorophenylboronicacid
Clé InChI DLYWCECHXBOCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC(=CC(F)=C1)C#N
Nom IUPAC Acide (3-cyano-5-fluorophényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 164.93
CID PubChem 23435605
Poids de la formule 164.93
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement