Learn More
3-cyanobenzaldéhyde 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488486 25 g 25g
11468486 1 g 1g
11478486 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15943.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24964-64-5 | C8H5NO | 131.134 g/mol
3-Cyanobenzaldehyde is used in the synthesis of 3-(6,6-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzo[7,8]chromeno[6,5-d]oxazol-2-yl)benzonitrile. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-cyanobenzaldéhyde est utilisé dans la synthèse du 3-(6,6-diméthyl-5,6-dihydro-4H-benzo[7,8] chromeno[6,5-d]oxazol-2-yl)benzonitrile. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24964-64-5
Formule moléculaire C8H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 131.134
Numéro MDL MFCD00003344
Clé InChI HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
CID PubChem 90670
Nom IUPAC 3-formylbenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanobenzaldehyde
Point de fusion 75°C to 79°C
Point d’ébullition 209°C to 210°C
Odeur Characteristic
Quantité 25 g
Beilstein 2205751
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté 97%