Learn More
3-cyanobenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10762201 25 g Flacon en verre 25g
10209873 1 g Flacon en verre 1g
10635602 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10762201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163900250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24964-64-5 | C8H5NO | 131.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24964-64-5
Numéro MDL MFCD00003344
Clé InChI HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
CID PubChem 90670
Nom IUPAC 3-formylbenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanobenzaldehyde
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 79°C to 81°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H5NO
Formule linéaire NCC6H4CHO
Quantité 25 g
Beilstein 10, 671
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Cyanobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.