Learn More
Chlorure de 3-Cyanobenzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10541703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10541703 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10541703 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00666EA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 56542-67-7
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H4ClNO2S
Formule linéaire CNC6H4SO2Cl
Numéro MDL MFCD00203480
Quantité 10 g
Synonyme 3-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-cyanobenzene-1-sulfonylchloride, 3-cyano-benzenesulfonyl chloride, 3-cyanobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano, pubchem5108, acmc-1au46, 3-cyanobenzenesulfonylchloride, ksc269e7j, akos bb-9463
Clé InChI BHNRGBRMCNHNQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C#N
Nom IUPAC Chlorure de 3-cyanobenzènesulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 201.624
CID PubChem 2801360
Poids de la formule 201.63
Pourcentage de pureté 97%