Learn More
Acide 3-cyanobenzèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11375425 1 g 1g
11395425 250 mg 250mg
11385425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11375425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19635.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 150255-96-2 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150255-96-2
Formule moléculaire C7H6BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 146.94
Numéro MDL MFCD01318967
Clé InChI XDBHWPLGGBLUHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanophenyl boronic acid, 3-cyanobenzeneboronic acid, 3-boronobenzonitrile, 3-dihydroxyboranyl benzonitrile, 3-cyanobenzene boronic acid, 3-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-cyanophenyl, pubchem1804, phenylboronic acid, 4
CID PubChem 2734325
Nom IUPAC Acide (3-cyanophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanobenzeneboronic acid
Point de fusion ∽298°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 6136720
Poids de la formule 146.94
Pourcentage de pureté ≥98%