Learn More
3-ester pinacol de lʼacide cyanobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15432379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15432379 1 g 1g
15442379 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15432379 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64948.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 214360-46-0 | C13H16BNO2 | 229.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 214360-46-0
Formule moléculaire C13H16BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.09
Numéro MDL MFCD03789262
Clé InChI FIGQEPXOSAFKTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 3-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, benzonitrile, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, pubchem15603, 3-cyanophenylboronicacidpinacolester, 3-cyanobenzeneboronic acid, pinacol ester
CID PubChem 2760590
Nom IUPAC 3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzonitrile
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 78°C to 82°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 229.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide