Learn More
Chlorure de 3-cyanobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348996 5 g 5g
11338996 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20169.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 56542-67-7 | C7H4ClNO2S | 201.624 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56542-67-7
Formule moléculaire C7H4ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 201.624
Numéro MDL MFCD00203480
Clé InChI BHNRGBRMCNHNQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-cyanobenzene-1-sulfonylchloride, 3-cyano-benzenesulfonyl chloride, 3-cyanobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano, pubchem5108, acmc-1au46, 3-cyanobenzenesulfonylchloride, ksc269e7j, akos bb-9463
CID PubChem 2801360
Nom IUPAC Chlorure de 3-cyanobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 47°C to 52°C
Point d’ébullition 114°C to 116°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2832925
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 201.63
Pourcentage de pureté 97%