Learn More
Acide 3-cyanobenzoïque, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470308
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470308 5 g 5g
11480308 25 g 25g
11490308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23836.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1877-72-1 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1877-72-1
Formule moléculaire C8H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 147.133
Numéro MDL MFCD00002486
Clé InChI GYLKKXHEIIFTJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 3-cyano, 3-carboxybenzonitrile, 3-cyano-benzoic acid, 3-cyanobenzoicacid, benzoic acid, m-cyano, unii-d2gc692d78, 3-cyano-benzoicacid, m-carboxybenzonitrile, 3-cyano benzoic acid
CID PubChem 15875
Nom IUPAC Acide 3-cyanobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanobenzoic acid
Point de fusion 219°C to 224°C
Quantité 5 g
Beilstein 1862566
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Cyanobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Cyanobenzoic acid