Learn More
Ester méthylique de l'acide 3-cyanobenzoïque, TRC
Code produit 30358294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30358294 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30358294 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9623151G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester
CAS 13531-48-1
Formule moléculaire C9H7NO2
Quantité 1 g
Synonyme Methyl 3-Cyanobenzoate, Methyl m-Cyanobenzoate, m-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester, 3-(Methoxycarbonyl)benzonitrile
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1cccc(c1)C#N
Nom IUPAC 3-canobenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Poids de la formule 161.0477