Learn More
Ester méthylique de l'acide 3-cyanobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 13531-48-1 |
| Formule moléculaire | C9H7NO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Methyl 3-Cyanobenzoate, Methyl m-Cyanobenzoate, m-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester, 3-(Methoxycarbonyl)benzonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(c1)C#N |
| Nom IUPAC | 3-canobenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.16 |
| Poids de la formule | 161.0477 |