Learn More
Acide 3-cyanobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Cyanobenzoic Acid |
| CAS | 1877-72-1 |
| Formule moléculaire | C8H5NO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-Carboxybenzonitrile, m-Carboxybenzonitrile, m-Cyanobenzoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5NO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(c1)C#N |
| Nom IUPAC | Acide 3-cyanobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.13 |
| Poids de la formule | 147.032 |