Learn More
Chlorure de 3-cyanobenzylsulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10638663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10638663 5 g Flacon en verre ambré 5g
10153364 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10638663 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07947DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 56106-01-5
Formule moléculaire C8H6ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 215.651
Numéro MDL MFCD09046692
Clé InChI YNWYDZBBHOWDAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanophenyl methanesulfonyl chloride, 3-cyanobenzylsulfonyl chloride, 3-cyanophenyl methanesulphonyl chloride, 3-chlorosulphonyl methyl benzonitrile, 3-cyano-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3-cyanobenzylsulphonyl chloride, 3-cyano benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3-cyano, 3-cyano-phenyl methanesulfonyl chloride, 3-chlorosulfonyl methyl benzenecarbonitrile
CID PubChem 16774314
Nom IUPAC (3-cyanophényle)chlorure de méthanesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CS(=O)(=O)Cl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanobenzylsulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 215.66
Pourcentage de pureté 97%