Learn More
Isocyanate de 3-cyanophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357426 5 g 5g
11347426 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09432.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16413-26-6 | C8H4N2O | 144.133 g/mol
3-Cyanophenyl isocyanate serves as a starting reagent in the synthesis of R/S-4-(3-chlorophenylaminocarbonylamino)-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran and 1-(3-cyanophenyl)-3-(2-methoxy-6-pentadecylbenzyl)urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 3-cyanophényle sert de réactif de départ dans la synthèse de R/S-4-(3-chlorophénylaminocarbonylamino)-3,4-dihydro-2,2-diméthyl-2H-1-benzopyran et 1-(3-cyanophényl)-3-(2-méthoxy-6-pentadecylbenzyl).
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16413-26-6
Formule moléculaire C8H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.133
Numéro MDL MFCD00013856
Clé InChI NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanophenyl isocyanate, 3-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 3-isocyanato, 3-isocyanatobenzenecarbonitrile, m-cyanophenyl isocyanate, m-cyanophenylisocyanate, pubchem5028, 3-isocyanato-benzonitrile, acmc-1c7a7, paragos 331038
CID PubChem 2733315
Nom IUPAC 3-isocyanatobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanophenyl isocyanate
Point de fusion 51°C to 54°C
Odeur Irritating
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3089117
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 144.13
Pourcentage de pureté 97%