Learn More
Isothiocyanate de 3-cyanophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367856 5 g 5g
11357856 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13045.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3125-78-8 | C8H4N2S | 160.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3125-78-8
Formule moléculaire C8H4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 160.19
Numéro MDL MFCD00041070
Clé InChI UXCYPHCFQAFVFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanophenyl isothiocyanate, benzonitrile, 3-isothiocyanato, m-cyanophenyl isothiocyanate, 3-cyanophenylisothiocyanate, acmc-1bn6o, benzonitrile,3-isothiocyanato, 3-isothiocyanatobenzenecarbonitrile
CID PubChem 76578
Nom IUPAC 3-isothiocyanatobenzonitrile
SMILES S=C=NC1=CC=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanophenyl isothiocyanate
Point de fusion 64°C to 66°C
Odeur Irritating
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2803099
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 160.2
Pourcentage de pureté 97%