Learn More
Ester pinacol de l’acide 3-cyanophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10535870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10535870 5 g Flacon en verre 5g
10463510 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10535870 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 433790050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 214360-46-0 | C13H16BNO2 | 229.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 214360-46-0
Formule moléculaire C13H16BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.09
Numéro MDL MFCD03789262
Clé InChI FIGQEPXOSAFKTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 3-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, benzonitrile, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, pubchem15603, 3-cyanophenylboronicacidpinacolester, 3-cyanobenzeneboronic acid, pinacol ester
CID PubChem 2760590
Nom IUPAC 3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzonitrile
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 80.0°C to 81.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 229.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.