Learn More
3-Cyanopropionaldehyde Diethyl Acetal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Cyanopropionaldehyde Diethyl Acetal |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H15NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-6H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 157.1103 |