Learn More
Bromure de 3-cyanopropylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15435435
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Unit Size:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15435435 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15435435 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H58962.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 135579-85-0 | C4H6BrNZn | 213.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient hermétiquement fermé dans un récipient sec et bien ventilé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Cyanopropylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 135579-85-0
Densité 0.981
Formule moléculaire C4H6BrNZn
Formule linéaire N≡C(CH2)3ZnBr
Numéro MDL MFCD00671975
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 3-cyanopropylzinc bromide solution, 3-cyanopropylzinc bromide, 4-bromozincio butanenitrile, 3-cyanopropylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-cyanopropylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 3-cyanopropylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI HEHCQTGEYNYOSF-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.[CH2-]CCC#N
Nom IUPAC 3-cyanopropan-1-ide; bromozincylium
Poids moléculaire (g/mol) 213.38
CID PubChem 4129356
Poids de la formule 213.38