Learn More
3-Cyanopyridazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456397
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15456397 250 mg 250mg
15446397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33568.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 53896-49-4 | C5H3N3 | 105.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53896-49-4
Formule moléculaire C5H3N3
Poids moléculaire (g/mol) 105.1
Numéro MDL MFCD09881239
Clé InChI PJESVVYWPFAJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanopyridazine, 3-pyridazinecarbonitrile, 3-cyano-1,2-diazine, pyridazine-3-carbonitrile
CID PubChem 13642940
Nom IUPAC pyridazine-3-carbonitrile
SMILES C1=CC(=NN=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanopyridazine
Point de fusion 43°C to 45°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 105.1
Pourcentage de pureté 97%