Learn More
3-cyanopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10540011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10540011 5 g Flacon en verre 5g
10152230 100 g Flacon en verre 100g
10580351 500 g Flacon en verre 500g
10485603 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10540011 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110860050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-54-9 | C6H4N2 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-54-9
Formule moléculaire C6H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Numéro MDL MFCD00006372
Clé InChI GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanopyridine, nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, nicotinic acid nitrile, 3-pyridinenitrile, 3-pyridylcarbonitrile, 3-azabenzonitrile, 3-cyjanopirydyna, nitryl kwasu nikotynowego, 3-cyjanopirydyna polish
CID PubChem 79
ChEBI CHEBI:86556
Nom IUPAC pyridine-3-carbonitrile
SMILES N#CC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanopyridine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 47.0°C to 51.0°C
Couleur Incolore ou blanc à jaune
Densité 1.1590g/mL
Point d’ébullition 201.0°C
Point d’éclair 84°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)CN
Quantité 5 g
Beilstein 22, 41
Gravité spécifique 1.159
Informations sur la solubilité Solubility in water: 140g/L (20°C)
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline, cristaux ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Cyanopyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.