Learn More
3-cyanopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492627 500 g 500g
11482627 100 g 100g
11402637 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14850.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-54-9 | C6H4N2 | 104.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-54-9
Formule moléculaire C6H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Numéro MDL MFCD00006372
Clé InChI GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanopyridine, nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, nicotinic acid nitrile, 3-pyridinenitrile, 3-pyridylcarbonitrile, 3-azabenzonitrile, 3-cyjanopirydyna, nitryl kwasu nikotynowego, 3-cyjanopirydyna polish
CID PubChem 79
ChEBI CHEBI:86556
Nom IUPAC pyridine-3-carbonitrile
SMILES N#CC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanopyridine
Point de fusion 48°C to 51°C
Densité 1.16
Point d’ébullition 206°C to 208°C
Point d’éclair 84°C (183°F)
Odeur Pungent
Quantité 500 g
Beilstein 107711
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 98%