Learn More
3-Cyanopyridine, TRC
Code produit 30367779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30367779 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367779 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9821071G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanopyridine
CAS 100-54-9
Formule moléculaire C6H4N2
Quantité 1 g
Synonyme Nicotinonitrile (8CI), 3-Azabenzonitrile, 3-Cyanopyridine, 3-Pyridinenitrile, 3-Pyridyl Cyanide, 3-Pyridylcarbonitrile, NSC 17558, Nicotinic Acid Nitrile, beta-Cyanopyridine
Formule InChI InChI=1S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H
SMILES N#Cc1cccnc1
Nom IUPAC Nicotinonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Poids de la formule 104.0374