Learn More
3-Acide cyclohexène-1-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422268 25 g 25g
11412268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11422268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15229.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4771-80-6 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4771-80-6
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.155
Numéro MDL MFCD00013781
Clé InChI VUSWCWPCANWBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydrobenzoic acid, 1-cyclohexene-4-carboxylic acid, delta3-cyclohexenylcarboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova, 3-cyclohexene carboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova czech, .delta.3-cyclohexenecarboxylic acid
CID PubChem 20903
Nom IUPAC Acide cyclohex-3-ene-1-carboxylique
SMILES C1CC(CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Point de fusion 16°C to 18°C
Densité 1.082
Point d’ébullition 120°C to 122°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4815
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1617723
Informations sur la solubilité V sol
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté 98%